Learn More
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 12%, 1.0 mm, 15-well
Beschreibung
Beinhaltet
20 Fertiggele
Novex™ Value Tris-Glycin Minigele bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Anforderungen an die Proteintrennung. Novex™ Value Tris-Glycine Polyacrylamid-Gele bieten eine gute Trennung und Auflösung von Proteinen in einem erschwinglichen Gel, das auf der traditionellen Laemmli-Proteinelektrophorese basiert. Jede Packung enthält 20 Gele.
- Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schnelle Laufbedingungen – Trennen von Proteinen unter konstanter Spannung in weniger als 60 Minuten
- Verbesserte Haltbarkeit – Lagerung der Gele mindestens 12 Monate bei 4 °C
- Verwendbar für native und denaturierende Proteinassays
Garantie
Bis zu 12 Monate
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). Haltbarkeit bis zu 12 Monate je nach Geltyp. |
| Beschreibung | 4–12%ige Value Tris-Glycin-Gels, 1,0 mm, 15-Well, 20 Stück/Karton |
| Gelanteil (%) | 4 bis 12% |
| Gelgröße | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Geltyp | Tris-Glycin |
| Empfohlene Anwendungen | Denaturierend, nativ |
| Probenladevolumen | bis zu 15 µl |
| Trennung von | Protein |
| Trennbereich | 20 bis 250 kDa |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.