Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 8%
Das Novex Tris-Glycin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tris-Glycin-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Marke:  Invitrogen™ XP0008C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15884062
  • 594.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Das Novex Tris-Glycin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tris-Glycin-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Novex und NuPAGE Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Das Novex Tris-Glycin Startpaket enthält:
• Mini-Gel-Tank (A25977)
• Novex Tris-Glycin Mini-Gele, WedgeWell-Format (2 Boxen, 20 Gele)
• Novex Tris-Glycin SDS-Laufpuffer, 10x (LC2675)
• Novex Tris-Glycin SDS-Probenpuffer, 2x (LC2676)
• NuPAGE Probenreduktionsmittel, 10x (NP0004)
• PageRuler Plus Vorgefärbte Proteinleiter, 10 bis 250 kDa (26620)
Informationen zum Mini-Gel-Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Novex und NuPAGE Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeten Netzteilen variieren.
Informationen zu Novex Tris-Glycin-Gelen, WedgeWell-Format
Novex Tris-Glycin Mini-Gele sind Polyacrylamid-Gele auf der Grundlage der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophorese, die die Verwendung von Laemmli-Proben- und Laufpuffern ermöglicht. Sie bieten eine konstante Leistung und Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden. Novex Tris-Glycin-Gele im WedgeWell-Format verfügen über innovative keilförmige Wells, die ein zweifach höheres Probenbeladungsvolumen als andere 1,0 mm dicke Gele ermöglichen. Die keilförmigen Wells besitzen größere Öffnungen, die die Probenbeladung erleichtern.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex nativen Tris-Glycin-Laufpuffers (LC2672) oder des Novex Tris-Glycin-Transferpuffers (LC36750) für den herkömmlichen Nasstransfer unter Verwendung des Mini Blot-Moduls (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank
Mini
Tris-Glycin
15-Well
Novex™, WedgeWell™
Nasses Eis
8 %
1,0 mm
40 bis 200 kd
PageRuler™ Plus Vorgefärbte Proteinleiter
1 Willkommenspaket