Learn More
Thermo Scientific™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 4 to 20%
Artikelnummer. 17763734 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Wells:
10-Well
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells unitSize
17763734 12-Well 1 Stück
17753734 10-Well 1 Stück
17773734 15-Well 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17763734 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. XP0420E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Novex Tris-Glycin-Starterpaket enthält alle notwendigen Novex Tris-Glycin-Gele, -Puffer und -Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Das Novex Tris-Glycin-Starterpaket enthält alle notwendigen Novex Tris-Glycin-Gele, -Puffer und -Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Die Invitrogen XCell SureLock Mini-Zelle ist ein vertikales Mini-Protein-Gelelektrophoresesystem, das mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und handgefertigten SureCast Gelen kompatibel ist.
Inhalt des Novex Tris-Glycin Plus Midi-Starterpakets:
• XCell SureLock Mini-Zelle (EI0001)
• Novex Tris-Glycine Mini-Gels, WedgeWell Format (2 Kartons, 20 Gele)
• Novex Tris-Glycine SDS-Laufpuffer, 10X (LC2675)
• Novex Tris-Glycine SDS-Probenpuffer, 2X (LC2676)
• NuPAGE Probenreduktionsmittel, 10X (LC0004)
• Vorgefärbte Ruler Plus Proteinleiter, 10 bis 250 kDa
(26619)
Informationen zur XCell SureLock Mini-Zelle 
Die XCell SureLock Mini-Zelle ist ein vertikales Mini-Protein-Gelelektrophoresesystem, das mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und handgefertigten Surecast Gelen kompatibel ist. Die Mini-Zelle ist einfach, robust und einfach zu bedienen. Jede XCell SureLock Mini-Zelle kann bis zu zwei Gele pro Lauf aufnehmen. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Informationen zu Novex Tris-Glycin-Gelen, WedgeWell-Format
Novex Tris-Glycin Mini-Gele sind Polyacrylamid-Gele auf Basis der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophorese und ermöglichen die Verwendung von Laemmli-Proben- und Laufpuffern. Sie bieten eine konstante Leistung und Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Bändern. Novex Tris-Glycin-Gele im WedgeWell-Format verfügen über innovative keilförmige Wells, die ein zweifach höheres Probenbeladungsvolumen als andere 1,0 mm dicke Gele ermöglichen. Die keilförmigen Wells besitzen größere Öffnungen, die die Probenbeladung erleichtern.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex nativen Tris-Glycin-Laufpuffers (LC2672) oder des Novex Tris-Glycin-Transferpuffers (LC3675) für den herkömmlichen Nasstransfer unter Verwendung des Mini Blot-Moduls (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gelanteil (%) 4 bis 20%
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Glycin
Trennbereich 20 bis 200 kDa
Wells 12-Well
Menge 1 Welcome Pack
Versandbedingung Nasseis
Produktlinie Novex, WedgeWell
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock Mini-Zelle