Learn More
Invitrogen™ Novex™ 4 to 20%, Tris-Glycine ZOOM™, 1.0 mm, Mini Protein Gel, IPG-well
Trennungsbereich: 20 bis 200 kd; Trennungstyp: Denaturierung; Zur Verwendung mit: ZOOM IPGRunner Mini
Marke: Invitrogen™ EC60261BOX
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.68000kg
Beinhaltet: Eine Packung mit 10 Gelen
Beschreibung
- Wird zur Trennung von Proteinen basierend auf ihrem Molekulargewicht nach der isoelektrischen Fokussierung (IEF) verwendet
- 2D-Gele sind im Allgemeinen so konzipiert, dass sie IEF-Röhrengele, Probenspuren, die aus vertikalen oder horizontalen IEF-Plattengelen geschnitten wurden, oder immobilisierte pH-Gradientenstreifen (IPG) aufnehmen
- Gele werden normalerweise unter denaturierenden Bedingungen mit SDS in den Gel-Laufpuffern betrieben
- Das IPG-Well bietet Platz für die gesamte Länge eines 7 cm langen IPG-Streifens
- Zusätzlich zum IPG-Well verfügen ZOOM Gele über ein separates Well für den Einsatz mit einem Molekulargewichtsstandard
- Standardkassettenformat 10 cm x 10 cm
Probenladevolumen: 7 cm-Streifen; IPG-Well
2D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Jede Packung enthält 10 Gele. Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). Nicht einfrieren. Die Haltbarkeit beträgt 8 Wochen. | |
4 bis 20 % | |
1,0 mm | |
Seite Gradient | |
Protein | |
Denaturierung | |
Molekulargewicht | |
Je | |
ZOOM™ | |
IPG Well | |
8 cm | |
8 cm |
XCell SureLock Mini, ZOOM IPGRunner Mini | |
Mini | |
Tris-Glycin | |
7 cm-Streifen | |
20 bis 200 kDa | |
1-Well | |
Novex™, ZOOM™ | |
Nasses Eis | |
1,0 mm | |
8 cm | |
8 cm |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.