Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Carrier Ampholytes pH 6-9
Beschreibung
Beinhaltet
Die ZOOM IPGRunner Mini-Cell enthält den ZOOM IPGRunner Pufferkern und -deckel, den Gel-Tension-Wedge, den Pufferdamm und die Mini-Cell-Kammer. Das ZOOM IPGRunner Combo Kit enthält die ZOOM IPGRunner Mini-Cell, Elektrodendochte, Verschlussband, 10 ZOOM IPGRunner Kassetten und 12 ZOOM Streifen mit pH3 - 10 NL; ZOOM IPGRunner Retrofit Kit for XCell™ SureLock Mini-Cell enthält den ZOOM IPGRunner Pufferkern und -deckel; ZOOM IPGRunner Kassettten enthalten Elektrodendochte und Verschlussband
Verwenden Sie Trägerampholyte mit dem ZOOM IPGRunner™ System, das aus drei Hauptkomponenten besteht: ZOOM IPGRunner Mini-Zelle, ZOOM IPGRunner Kassetten und 7 cm-ZOOM Streifen.
- ZOOM Trägerampholyten sortieren sich nach ihren isoelektrischen Punkten in einem elektrischen Feld, wodurch ein pH-Gradient in der Lösung entsteht oder bei Verwendung mit IPG-Streifen der Gradient unterstützt wird
- Trägerampholyten helfen, den pH-Gradienten und den Strom in IPG-Streifen zu stabilisieren und helfen bei der Proteinlöslichkeit, was zu einer reproduzierbaren IEF-Auflösung führt
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | ZOOM™ Trägerampholyte sind in 10 ml-Flaschen erhältlich. Bei +4°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 1 Jahr haltbar. |
| pH-Bereich | pH 6 bis 9 |
| Menge | 10 mL |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | ZOOM |
| Produkttyp | Trägerampholyt |