Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Carrier Ampholytes 4-6, 10mL
Kleine, lösliche Moleküle mit positiven und negativen Ladungsgruppen
Marke: Invitrogen™ ZM0025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Sortiert nach ihren isoelektrischen Punkten in einem elektrischen Feld, wodurch ein pH-Gradient in der Lösung entsteht oder bei Verwendung mit IPG-Streifen der Gradient unterstützt wird Trägerampholyten helfen, den pH-Gradienten und den Strom in IPG-Streifen zu stabilisieren und helfen bei der Proteinlöslichkeit, was zu einer reproduzierbaren IEF-Auflösung führt
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
ZOOM™ Trägerampholyte sind in 10 ml-Flaschen erhältlich. Bei +4°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 1 Jahr haltbar. | |
Trägerampholyt | |
Raumtemperatur |
4 bis 6 | |
ZOOM™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.