Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strips pH 9-12
Beschreibung
Benötigt
ZOOM IPGRunner System
- Die Trennung der ersten Dimension, die isoelektrische Fokussierung (IEF), ist in weniger als drei Stunden abgeschlossen
- Das Mini-Gel-Design des Systems ist einfach zu handhaben, eliminiert Mineralölüberlagerungen und ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 12 Proben für einen hohen Durchsatz
- Die Streifen sind 7 cm lang und enthalten eine dünne Schicht Polyacrylamid-Gel mit einem festen pH-Gradienten
- Jeder Streifen ist deutlich mit einer eindeutigen Kennnummer, einem pH-Bereich und Ausrichtungsmarkierungen markiert
- Die Streifen werden mit einer dreifach gefalteten Karte geliefert, um einen einfachen Zugriff und eine einfache Entnahme zu ermöglichen
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Die ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell enthält den ZOOM™ IPGRunner™ Pufferkern mit Deckel, einen Gelspannkeil, Pufferdamm und die Mini-Cell-Kammer. Das ZOOM™ IPGRunner™ Combo-Kit enthält die ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell, Elektrodenträger, Dichtungsband, 10 ZOOM™ IPGRunner™ Kassetten und 12 ZOOM™ Streifen, pH 3 bis 10 NL. Das ZOOM™ IPGRunner™ Nachrüst-Kit für die XCell SureLock™ Mini-Cell enthält den ZOOM™ IPGRunner™ Pufferkern mit Deckel. Die ZOOM™ IPGRunner™ Kassetten enthalten Elektrodenträger und Dichtungsband. |
| Gelgröße | Mini |
| pH-Bereich | 9,0 bis 12,0 |
| Menge | 12 strips |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Produktlinie | ZOOM |
| Produkttyp | IPG-Streifen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | XCell SureLock Mini |