Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Thiourea
Beschreibung
Beinhaltet
Das ZOOM™ IEF-Fraktionierer-Combo-Kit enthält den ZOOM™ IEF-Fraktionierer, eine Packung ZOOM™ Scheiben für alle pH-Werte sowie ZOOM™ Reagenzien (Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS, Trägerampholyten mit pH-Wert 3 bis 10, Anoden- und Kathodenpuffer).
Die isoelektrische Fokussierung der Lösungsphase mit dem ZOOM™ IEF Fraktionator ermöglicht reproduzierbare Trennungen in drei Stunden. Die fraktionierten Proben sind bereit für die weitere Analyse mit zweidimensionaler Gelelektrophorese (2DE), eindimensionaler Gelelektrophorese (2DE) oder zweidimensionaler Flüssigkeitschromatographie/Massenspektrometrie (2D-LC/MS).
Einrichtung von Probenkammer und Fraktioniereinheit
Die Probenkammer und die Komponenten passen einfach zusammen und bieten eine auslaufsichere Abdichtung. Platzieren Sie einfach Scheiben zwischen den Probenkammern im ZOOM™ IEF Fraktionator, um eine Trennung in einem bestimmten pH-Bereich zu ermöglichen. Wenn Sie beispielsweise Proteine zwischen pH 4,6 und 5,4 fraktionieren möchten, begrenzen Sie eine Probenkammer mit einer ZOOM™ Scheibe mit pH 4,6 und einer mit pH 5,4.
Downstream-Verarbeitung mittels 2D-Gelelektrophorese
Nach der Fraktionierung können die getrennten Proben mithilfe von ZOOM™ Streifen für einen engen oder weiten Bereich auf dem ZOOM™ IPGRunner™ System einer weiteren Analyse unterzogen werden. Führen Sie danach die zweite Dimensionsanalyse mit neutralen pH NuPAGE™ ZOOM™ Gels durch.
- Zoom™ IEF Fraktionator ist auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt. Im Lieferumfang sind eine einfach zusammensetzbare Probenkammern, integrierte Pufferkammern, Pufferwanne, abnehmbare Elektrodenbaugruppe und Sicherheitsdeckel enthalten.
- Zoom™ Scheiben sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine manuelle Vorbereitung überflüssig machen und die Gefahr einer Kreuzkontamination minimieren. Diese immobilisierten, gepufferten Einweg-Scheiben sind voretikettiert und für den einmaligen Gebrauch konzipiert, wodurch eine konsistente und reproduzierbare Fraktionierung gewährleistet wird. Sie lösen Proben in bis zu 7 Fraktionen (bei Verwendung von 8 Scheiben mit spezifischem pH-Wert) oder sechs Fraktionen (bei Verwendung von sechs Scheiben mit spezifischem pH-Wert) mit einem pH-Wert von 3 bis 12. Platzieren Sie einfach je eine Scheibe zwischen den Probenkammern im ZOOM™ IEF Fraktionator, um eine Trennung in einem bestimmten pH-Bereich zu ermöglichen.
- ZOOM™ Reagenzien besitzen einen proteomischen Gütegrad, einschließlich ZOOM™ 2D-Protein-Lösungsmittel, Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS und Ampholyten, die für optimale Bedingungen bei der Probenvorbereitung sorgen.
- Basis-Protein-Kit, das ZOOM™ Scheiben und ZOOM Streifen für IEF von Basisproteinen, Fokussierungspuffer und Lösungsmittelkits enthält.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Produktlinie | ZOOM |
| Produkttyp | ZOOM™ Reagenzien |
| Menge | 1 kg |
| Inhalt und Lagerung | Das ZOOM™ IEF-Fraktionator Combo-Kit enthält den ZOOM™ IEF-Fraktionator; eine Packung ZOOM™ Scheiben für jeden pH-Wert sowie ZOOM™ Reagenzien (Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS, Trägerampholyte mit pH-Wert 3 bis 10, Anoden- und Kathodenpuffer) ZOOM™ Scheiben, Trägerampholyten und Puffer werden bei +4 °C gelagert. |
| Format | Pulver |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Pulver |
| Matrix | IEF Media |