Learn More
Melford Novobiocin
Beschreibung
Novobiocin-Natriumsalz ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Cumarin-Antibiotika und wirkt hauptsächlich gegen grampositive Bakterien.
Forscher können Novobiocin-Natriumsalz in Wachstumsmedien einarbeiten, um selektiv das Wachstum von Zellen oder Organismen zu ermöglichen, die gegen Novobiocin resistent sind, typischerweise aufgrund des Vorhandenseins spezifischer Resistenzgene. Diese Chemikalie findet auch Anwendung bei der Untersuchung der DNA-Topologie, Replikation und Transkription in Bakterien und ist daher wertvoll für die Molekularbiologie und die Genforschung.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Novobiocin |
| CAS | 1476-53-5 |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | C31H35N2NaO11 |