missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novobiocin Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30009797
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009797 5 g 5 Gramm
30009873 10 g 10 Gramm
30009789 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009797 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN8885005G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1476-53-5
Summenformel C31 H35 N2 O11 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 634.61
Synonym Benzamide, N-[7-[[3-O-(aminocarbonyl)-6-deoxy-5-C-methyl-4-O-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, sodium salt (1:1) (ACI), Benzamide, N-[7-[[3-O-(aminocarbonyl)-6-deoxy-5-C-methyl-4-O-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-, monosodium salt (9CI), Novobiocin, monosodium salt (8CI), Novobiocin, sodium deriv. (6CI, 7CI), Albamycin, Albamycin (capsule), Albamycin sodium, Cathomycin sodium, Cathomycin sodium lyovac, Monosodium novobiocin, Novobiocin monosodium, Novobiocin sodium, Novobiocin sodium salt, NSC 2382, Sodium albamycin, Sodium novobiocin, Vulcamycin
IUPAC-Name sodium;7-[(2R,3R,4S,5R)-4-carbamoyloxy-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3-[[4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-enyl)benzoyl]amino]-8-methyl-2-oxochromen-4-olate
SMILES [Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(=O)N)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C(=C(NC(=O)c4ccc(O)c(CC=C(C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)[O-])OC1(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Novobiocin sodium
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C31H36N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34-36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q;+1/p-1/t23-,25+,26-,29-;/m1./s1
Formelmasse 634.2139
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.