Learn More
Novus Biologicals™ HepG2 Whole Cell Lysate
Artikelnummer. 18716463 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18716463 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18716463 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP142569
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Applications: Western Blot, Immunoprecipitation, SDS-Page
The HepG2 Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoprecipitation, SDS-Page, Western Blot
Tissue Leber
Menge 1 mg
Lagerungspuffer Standard RIPA buffer including protease and phosphatase inhibitors and 0.1% SDS diluted in 4X Laemmli Sample Buffer [62.5mM Tris HCl, 1% LDS, 10% Glycerol, 0.005% bromophenol blue, pH 6.8] BME has not been added.
Testspezifität HepG2
Zelluläre Fraktion Whole
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke