missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 13-314 of Human HADH The Recombinant Human HADH Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HADH Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AAH00306 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 20% glycerol, 0.1 M NaCl |
| Gen-ID (Entrez) | 3033 |
| Molekulargewicht | 35.1kDa |
| Name | HADH Protein |
| Reinigungsverfahren | Protein |
| Immunogen | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSSSTASAS AKKIIVKHVT VIGGGLMGAG IAQVAAATGH TVVLVDQTED ILAKSKKGIE ESLRKVAKKK FAENPKAGDE FVEKTLSTIA TSTDAASVVH STDLVVEAIV ENLKVKNELF KRLDKFAAEH TIFASNTSSL QITSIANATT RQDRFAGLHF FNPVPVMKLV EVIKTPMTSQ KTFESLVDFS KALGKHPVSC KDTPGFIVNR LLVPYLMEAI RLYERGDASK EDIDTAMKLG AGYPMGPFEL LDYVGLDTTK FIVDGWHEMD AENPLHQPSP SLNKLVAENK FGKKTGEGFY KYK |
| Lagerungsbedingungen | −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?