Learn More
Novus Biologicals™ NIH 3T3 Whole Cell Lysate
Artikelnummer. 18727053 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18727053 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18727053 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB800PC8
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The NIH 3T3 Whole Cell Lysate is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Bone/Cartilage
Menge 0.1 mL
Lagerungspuffer Standard RIPA buffer including protease and phosphatase inhibitors and 0.1% SDS diluted in 1X lithium dodecyl sulfate (LDS) sample buffer with bromophenol blue and 40-70% glycerol, pH 8.4. BME has not been added.
Reinheit Protein
Testspezifität NIH/3T3 whole cell lysate (Positive control)
Zelluläre Fraktion Whole
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Nur für Forschungszwecke