missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
16 amino acids near the amino terminus of OCIAD1. Source: Synthetic (Accession #: NP_060300) The OCIAD1 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 54940 |
| Spezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76242. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gen-Alias | Asrij, MGC111072, OCIA domain containing 1, OCIA domain-containing protein 1, OCIAFLJ20455, Ovarian carcinoma immunoreactive antigen, TPA018 |
| Gensymbol | OCIAD1 |
| Produkttyp | OCIAD1 |
| Menge | 0,05 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?