Learn More
Novus Biologicals™ Raw 264.7 Whole Cell Lysate
Artikelnummer. 18027365 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18027365 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18027365 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP130157
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The Raw 264.7 Whole Cell Lysate is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Blood Lymph
Menge 0,1 mL
Lagerungspuffer Standard RIPA buffer including protease and phosphatase inhibitors and 0.1% SDS diluted in 1X lithium dodecyl sulfate (LDS) sample buffer with bromophenol blue and 40-70% glycerol, pH 8.4. BME has not been added.
Zelluläre Fraktion Whole
Wirtsspezies Mouse
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Denatured
Nur für Forschungszwecke