missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NPBWR1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18307766 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18307766 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18307766 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314424

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NPBWR1 Polyclonal antibody specifically detects NPBWR1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NPBWR1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias G protein-coupled receptor 7, GPR7 neuropeptides B/W receptor type 1, G-protein coupled receptor 7, MGC129755, neuropeptides B/W receptor 1, opioid-somatostatin-like receptor 7
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic 14 amino acid peptide from C-Terminus of human NPBWR1.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2831
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.