missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NPEC-caged-serotonin, Tocris Bioscience™

Caged serotonin

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 399150

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13413944

  • 747.48 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

NPEC ((N)-1-(2-nitrophenyl)ethyl) caged version of serotonin (Cat. No. 3547).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1257326-22-9
369.377
npec-caged serotonin, npec-caged-serotonin, 3-n-1-2-nitrophenyl ethylcarboxy-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol
1-(2-nitrophenyl)ethyl N-[2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]carbamate
C19H19N3O5
KUEQXJVRVDFKJY-UHFFFAOYSA-N
90488900
CC(C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)NCCC2=CNC3=C2C=C(C=C3)O

Spezifikation

NPEC-caged-serotonin
1257326-22-9
npec-caged serotonin, npec-caged-serotonin, 3-n-1-2-nitrophenyl ethylcarboxy-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol
CC(C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)NCCC2=CNC3=C2C=C(C=C3)O
369.377
369.37
50mg
C19H19N3O5
KUEQXJVRVDFKJY-UHFFFAOYSA-N
1-(2-nitrophenyl)ethyl N-[2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]carbamate
90488900
>99%
Videos