missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NQO1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16302085
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16302085 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16302085 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA585134

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Keep as concentrated solution. Predicted reactivity: Mouse (86%), Rat (85%), Pig (89%), Rhesus Monkey (97%), Bovine (91%), Guinea pig (85%). Positive Control: 293T, A431, HeLa, HepG2, Molt-4, Raji. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

NQO1 is a member of the NAD(P)H dehydrogenase (quinone) family and a cytoplasmic 2-electron reductase. This FAD-binding protein forms homodimers and reduces quinones to hydroquinones. NQO1's enzymatic activity prevents the one electron reduction of quinones that results in the production of radical species. Altered expression of the protein has been seen in many tumors and is also associated with Alzheimer's disease (AD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NQO1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gen NQO1
Gen-Zugriffsnummer P15559
Gen-Alias AV001255; Azoreductase; DHQU; DIA4; Diaphorase (NADH/NADPH); diaphorase (NADH/NADPH) (cytochrome b-5 reductase); Diaphorase 4; diaphorase 4 (NADH/NADPH); diaphorase-4; dioxin-inducible 1; DTD; DT-diaphorase; menadione reductase; NAD(P)H dehydrogenase (quinone); NAD(P)H dehydrogenase [quinone] 1; NAD(P)H dehydrogenase, quinone 1; NAD(P)H menadione oxidoreductase 1, dioxin inducible; NAD(P)H quinone dehydrogenase 1; NAD(P)H: quinone oxidoreductase 1; NAD(P)H:menadione oxidoreductase; NAD(P)H:menadione oxidoreductase 1; NAD(P)H:Quinone acceptor oxidoreductase type 1; NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1; NAD(P)H:quinone oxireductase; NADPH-d; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate diaphorase; Nmo1; Nmo-1; Nmor1; NMORI; NQ01; NQO1; Ox1; Ox-1; phylloquinone reductase; QR1; quinone reductase 1
Gensymbole NQO1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human NQO1. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1728
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.