missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NRAS Antibody (06), DyLight 405 , Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18500520 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18500520 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18500520 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP305798V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NRAS Monoclonal antibody specifically detects NRAS in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NRAS
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 06
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ALPS4, GTPase NRas, HRAS1, neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog, N-ras, N-ras protein part 4, NRAS1, NS6, Transforming protein N-Ras, v-ras neuroblastoma RAS viral oncogene homolog
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human NRAS (P01111; Met1-Cys186).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, mTOR Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4893
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.