missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nrf1 Mouse anti-Human, Clone: NRF1/2609, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18678716 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18678716 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18678716 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP307451100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Nrf1 Monoclonal specifically detects Nrf1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Nrf1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon NRF1/2609
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias Alpha palindromic-binding protein, ALPHA-PAL, EWG, NRF-1, nuclear respiratory factor 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Nrf1 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4899
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.