missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NRIP3 Antibody (OTI1G6), DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18183336 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18183336 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18183336 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP273065FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NRIP3 Monoclonal specifically detects NRIP3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NRIP3
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1G6
Konjugat DyLight 680
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias C11orf14, chromosome 11 open reading frame 14, nuclear receptor interacting protein 3, nuclear receptor-interacting protein 3, NY-SAR-105, Sarcoma antigen NY-SAR-105
Gensymbole NRIP3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human NRIP3 (NP_065696) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56675.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.