Learn More
NRIP3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18353857 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18353857 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18353857 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP309281100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
NRIP3 Polyclonal specifically detects NRIP3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NRIP3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS buffer, 2% sucrose
Gen-Alias C11orf14, chromosome 11 open reading frame 14, nuclear receptor interacting protein 3, nuclear receptor-interacting protein 3, NY-SAR-105, Sarcoma antigen NY-SAR-105
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human NRIP3 (NP_065696). Peptide sequence ALVDTGCLYNLISLACVDRLGLKEHVKSHKHEGEKLSLPRHLKVVGQIEH
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56675
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified