Learn More
NRXN1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | NRXN1 |
---|---|
Konzentration | 0.25 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896485
|
Proteintech
55051-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886485
|
Proteintech
55051-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The antibody is specific to NRXN1 alpha.
Neuronal cell surface protein that may be involved in cell recognition and cell adhesion by forming intracellular junctions through binding to neuroligins. May play a role in formation or maintece of synaptic junctions. May mediate intracellular signaling. May play a role in angiogenesis.Spezifikation
NRXN1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9ULB1 | |
9378 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
NRXN1 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Hs.22998, KIAA0578, neurexin 1, Neurexin 1 alpha, Neurexin I alpha, NRXN1 | |
NRXN1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |