Learn More
Tocris Bioscience™ NS 3623
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094542
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18094542 10 mg 10 Milligramm
18083862 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18094542 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4462/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
KV11.1 (hERG) and KV4.3 channel activator; antiarrhythmic
KV11.1 (hERG) and KV4.3 channel activator. Activates the IKr and Ito currents and displays antiarrhythmic activity. May also act as a partial blocker of KV11.1 channels. Displays selectivity over the key cardiac potassium channels, KV7.1 (KCNQ1) and KV1.5. Suitable for both in vitro and in vivo use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 343630-41-1
Summenformel C15H10BrF3N6O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NS 3623
Menge 10 mg
Formelmasse 427.18
Reinheit >99%
Molekulargewicht 427.185