Learn More
Tocris Bioscience™ NS 5806
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18065732
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18065732 10 mg 10 Milligramm
18074142 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065732 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4166/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
KV4.3 channel activator
KV4.3 channel activator; mediates the transient outward K+ current (Ito). Increases IKv4.3 peak current amplitude in CHO-K1 cells expressing KV4.3 and KChIP2 (EC50 = 5.3 μM). Inhibits KV1.4-mediated currents independently of KChIP2. Also slows the decay of KV4.2 and KV4.3 currents in the presence of KChIP2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 426834-69-7
Summenformel C16H8Br2F6N6O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NS 5806
Menge 10 mg
Formelmasse 574.07
Reinheit >99%
Molekulargewicht 574.079