missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSC 66811, Tocris Bioscience™

MDM2 antagonist. Disrupts MDM2-p53 interaction

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 293610

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412084

  • 199.92 € / 10 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Potent MDM2 inhibitor (Ki = 120 nM) which disrupts MDM2-p53 interaction and activates p53 function. Induces p21, p53 and MDM2 accumulation in human colon cancer cells in vitro.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

6964-62-1
340.426
2-methyl-7-phenyl phenylamino methyl-8-quinolinol, 7-anilino phenyl methyl-2-methylquinolin-8-ol, 7-anilino phenyl-methyl-2-methyl-8-quinolinol, 2-methyl-7-phenyl phenylamino methyl quinolin-8-ol, 8-hydroxy-2-methyl-7-phenyl phenylamino methyl quinoline, d0c0tn, 7-anilino phenyl methyl-2-methyl-8-quinolinol, 2-methyl-7-phenyl-phenylamino methyl quinolin-8-ol, 8-quinolinol,2-methyl-7-phenyl phenylamino methyl
7-[anilino(phenyl)methyl]-2-methylquinolin-8-ol
C23H20N2O
WEENRMPCSWFMTE-UHFFFAOYSA-N
248986
CC1=NC2=C(C=C1)C=CC(=C2O)C(C3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C4

Spezifikation

10mg
6964-62-1
2-methyl-7-phenyl phenylamino methyl-8-quinolinol, 7-anilino phenyl methyl-2-methylquinolin-8-ol, 7-anilino phenyl-methyl-2-methyl-8-quinolinol, 2-methyl-7-phenyl phenylamino methyl quinolin-8-ol, 8-hydroxy-2-methyl-7-phenyl phenylamino methyl quinoline, d0c0tn, 7-anilino phenyl methyl-2-methyl-8-quinolinol, 2-methyl-7-phenyl-phenylamino methyl quinolin-8-ol, 8-quinolinol,2-methyl-7-phenyl phenylamino methyl
CC1=NC2=C(C=C1)C=CC(=C2O)C(C3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C4
340.426
340.42
NSC 66811
C23H20N2O
WEENRMPCSWFMTE-UHFFFAOYSA-N
7-[anilino(phenyl)methyl]-2-methylquinolin-8-ol
248986
>97%
Videos
Dokumentation