missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSFL1C Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30509198 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30509198 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30509198 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338307AF405

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NSFL1C Polyclonal antibody specifically detects NSFL1C in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NSFL1C
Anwendungen ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias dJ776F14.1, NSFL1 (p97) cofactor (p47), NSFL1 cofactor p47, p47, p97 cofactor p47, SHP1 homolog, UBX domain protein 2C, UBX domain-containing protein 2C, UBX1, UBXD10, UBXN2CMGC3347
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-185 of human NSFL1C (NP_057227.2).,, Sequence:, MAAERQEALREFVAVTGAEEDRARFFLESAGWDLQIALASFYEDGGDEDIVTISQATPSSVSRGTAPSDNRVTSFRDLIHDQDEDEEEEEGQRFYAGGSERSGQQIVGPPRKKSPNELVDDLFKGAKEHGAVAVERVTKSPGETSKPRPFAGGGYRLGAAPEEESAYVAGEKRQHSSQDVHVVLK
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55968
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.