Learn More
NT5DC3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26242-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884755
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NT5DC3 gene ontology annotations related to this gene include 5′-nucleotidase activity; metal ion binding.
Spezifikation
Spezifikation
NT5DC3
Polyclonal
Unconjugated
NT5DC3
GNN, GRP94 neighboring nucleotidase, NT5DC3, TU12B1 TY, TU12B1TY
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
51559
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86UY8
NT5DC3
NT5DC3 Fusion Protein Ag23962