missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NTB-A/SLAMF6/CD352 Antibody (13G3-19D), DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18248392 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18248392 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18248392 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP143344FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NTB-A/SLAMF6/CD352 Monoclonal specifically detects NTB-A/SLAMF6/CD352 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NTB-A/SLAMF6/CD352
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 13G3-19D
Konjugat DyLight 680
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry
Gen-Alias Activating NK receptor, CD352 antigen, KALIFLJ50657, Ly108, NK-T-B-antigen, NTBA receptor, NTB-AMGC104953, NTBAT- and B-cell antigen, SF2000, SLAM family member 6
Gensymbole SLAMF6
Wirtsspezies Mouse
Immunogen The immunogen for this antibody was Ly108.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 114836
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.