missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NTF2 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18534704 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18534704 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18534704 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297272JF549

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NTF2 Polyclonal antibody specifically detects NTF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NTF2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 549
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias NTF-2, NTF2PP15Placental protein 15, nuclear transport factor 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NTF2 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10204
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.