Learn More
Abnova™ NTRK1/CEN1p-FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
1475.00 € - 2430.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Format | Tube |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
Gen | Neurotrophe Tyrosinkinase, Rezeptor, Typ 1 |
Gen-Alias | DKFZp781I14186, MTC, TRK, TRK1, TRKA, p140-TrkA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16033325
|
Abnova™
FG0202.100UL |
100 μl |
1475.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16043325
|
Abnova™
FG0202.200UL |
200 μl |
2430.00 €
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
DKFZp781I14186, MTC, TRK, TRK1, TRKA, p140-TrkA | |
4914 | |
Flüssigkeit |
Tube | |
Neurotrophe Tyrosinkinase, Rezeptor, Typ 1 | |
NTRK1 | |
DNA/RNA |