Learn More
Invitrogen™ NTRK2 (TRKB) Recombinant Human Protein
NTRK2 (TRKB) belongs to the neurotrophic factor family of related polypeptides central to the development and maintenance of the mammalian nervous system.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_006171 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 300mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 40.9kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15448463
|
Invitrogen™
PR5995D |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15438463
|
Invitrogen™
PR5995A |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
NTRK2 is the receptor for brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Together, NTRK2 and BDNF regulate both short-term synaptic functions and long-term potentiation of brain synapses.
Spezifikation
NP_006171 | |
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 300mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Cytoplasmic | |
Neurotrophic Receptor (NTRK) Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
40.9kDa | |
RUO - research use only | |
NTRK2 (TRKB) | |
Human | |
His Tag | |
Frozen |