missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NTRK3 (TRKC) Recombinant Human Protein

NTRK3 (TRKC) belongs to the neurotrophic factor family of related polypeptides.

Marke:  Invitrogen™ PR5998B

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15468463

  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

NTRK3 (TRKC) is central to the development and maintenance of the mammalian nervous system.

Spezifikation

Spezifikation

NP_002521
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 4mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
NTRK3 (TRKC)
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
41.2kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
Neurotrophic Receptor (NTRK) Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote