Learn More
Thermo Scientific™ Human NTRK3 (TRKC), His Tag Recombinant Protein
Human NTRK3 (TRKC), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Thermo Scientific™ PV3617
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11513477
  • 632.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
NTRK3 (TRKC) belongs to the neurotrophic factor family of related polypeptides central to the development and maintenance of the mammalian nervous system.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002521
4916
10 μg
Neurotrophic Receptor (NTRK) Kinase Family
Human
His Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity
Dry Ice
NTRK3
Baculovirus
Recombinant, Catalytic Domain, Cytoplasmic
Receptor Tyrosine Kinases
Kinase Assay
41.2 kDa
NTRK3 (TRKC)
aa 510-825
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 4 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Tyrosine Kinases
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™
neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 3
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction