Learn More
NU 2058, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18064552
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18064552 10 mg 10 Milligramm
18086022 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18064552 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 3135/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Cdk1 and cdk2 inhibitor
Cyclin-dependent kinase (cdk) 1 and cdk2 inhibitor (Ki values are 5 and 12 μM respectively). Inhibits growth of human tumor cells in vitro (mean GI50 = 13 μM). Also inhibits DNA topoisomerase II ATPase activity (IC50 = 300 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 161058-83-9
Summenformel C12H17N5O
Molekulargewicht (g/mol) 247.302
InChI-Schlüssel MWGXGTJJAOZBNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-cyclohexylmethoxy-9h-purin-2-amine, 6-o-cyclohexylmethyl guanine, 2-amino-6-cyclohexylmethoxypurine, 2-amino-6-cyclohexylmethyl oxy purine, 6-cyclohexylmethoxy-7h-purin-2-amine, 9h-purin-2-amine, 6-cyclohexylmethoxy, o-cyclohexylmethylguanine, o6-cyclohexylmethylguanine, d0r1ft, d0sj6y
PubChem CID 4564
IUPAC-Name 6-(cyclohexylmethoxy)-7H-purin-2-amine
SMILES C1CCC(CC1)COC2=NC(=NC3=C2NC=N3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NU 2058
Menge 10 mg
Formelmasse 247.3
Reinheit (%) >99%