Learn More
Invitrogen™ Human NUAK2, GST Tag Recombinant Protein
NUAK2 or SNF1/AMP kinase-related kinase (SNARK) is a member of the NUAK family of SNF1-like kinase 2. Recombinant full-length human NUAK2 was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
493.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Gen-Alias | SNARK, FLJ90349, DKFZP434J037, DKFZp686F01113 |
---|---|
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Proteinmarkierung | GST Tag |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15499003
|
Invitrogen™
PV6376 |
10μg |
493.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15409013
|
Invitrogen™
PV6377 |
100μg |
1650.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15419013
|
Invitrogen™
PV6378 |
1mg |
7490.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
NUAK2 is activated by muscle contraction and is a unique mediator of contraction-stimulated glucose transport in skeletal muscle (1). NUAK2 is involved in cellular stress responses linked to obesity and type 2 diabetes. NUAK2 shows kinase activity against a synthetic test peptide and the activity in keratinocytes is increased by AMP and 5-amino-4-imidazolecarboxamide riboside, implying that AMPK kinase-dependent pathway can activate NAUK2. Glucose deprivation also increases NAUK2 activity in baby hamster kidney fibroblasts.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
SNARK, FLJ90349, DKFZP434J037, DKFZp686F01113 | |
Human | |
Recombinant | |
GST Tag |