Learn More
Thermo Scientific Chemicals Helioechtrubin, 94 %, rein
Catalog Number p-175775
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
6409-77-4
C14H11NNaO7S
360.292
MFCD00078493
KDEATZKCHKVXGA-UHFFFAOYSA-N
Calciumrot, C.I. 60760
131675027
4-Amino-1,3-Dihydroxy-9,10-Dioxoanthracol-2-Sulfonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
[HH].C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C(=C3N)O)S(=O)(=O)O)O.[Na]
6409-77-4
C14H11NNaO7S
360.292
MFCD00078493
KDEATZKCHKVXGA-UHFFFAOYSA-N
Calciumrot, C.I. 60760
131675027
4-Amino-1,3-Dihydroxy-9,10-Dioxoanthracol-2-Sulfonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
[HH].C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C(=C3N)O)S(=O)(=O)O)O.[Na]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nuklear Fast Red
Schmelzpunkt >300.0 °C
CAS Min. % 92.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 94%
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 1 g/l (25 °C).
Formelmasse 357.26
Reinheit (%) 94%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nuclear Fast Red
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.