Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond Finalizer Large Plus (20 sets) Filters for concentration and
Schnelle Konzentration und Entsalzung von Plasmid- und Cosmid-DNA-Eluaten
Marke: Macherey-Nagel™ 740419.20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.65250kg
Beschreibung
Die NucleoBond Finalizer sind für die schnelle Konzentration und Entsalzung von Plasmid- und Kosmid-DNA-Eluaten konzipiert, die durch die Chromatographie-Aufreinigung der Anionenaustauschchromatographie mit NucleoBond Säulen gewonnen werden. Die Probe wird mit Isopropanol ausgefällt und mittels einer Spritze auf eine NucleoBond Finalizer-Membran aufgebracht. Nachdem die Membran mit Ethanol gewaschen und getrocknet wurde, kann die reine DNA mit einem geringen Salzpuffer zur weiteren Verwendung eluiert werden. Die NucleoBond Finalizer-Technologie ersetzt den mühsamen und zeitaufwändigen Zentrifugationsschritt, der bisher auf jede Isopropanol-Ausfällung von verdünnten DNA-Proben folgt. Weiterhin können Probleme, wie verlorene DNA-Pellets oder die unvollständige Solubilisierung kaum sichtbarer Fällungsmittel, leicht umgangen werden. Die reine konzentrierte und nahezu salzfreie DNA kann direkt für alle gängigen Downstream-Anwendungen, wie Transfektion, In-vitro-Transkription, automatisierte oder manuelle Sequenzierung, Klonierung, Hybridisierung und PCR*, verwendet werden.- Keine Zentrifugation zur Ausfällung erforderlich, verkürzte Dauer von 1 Stunde auf nur 5 Minuten
- Zwei Größen erhältlich, kombinierbar mit Midi- und Maxi-Präparaten
- Hochkonzentrierte Plasmid-DNA, je nach Elutionsvolumen
- Kein Verlust von DNA-Pellets oder unvollständige Solubilsierung kaum sichtbarer Fällungsmittel.Schnelle Konzentration und Entsalzung von Plasmid- und Kosmid-DNA-Eluten aus der Anionenaustauschchromatographie. DNA, z. B. geeignet für: Transfektion, In-vitro-Transkription, automatisierte oder manuelle Sequenzierung, Klonierung, Hybridisierung und PCR*.
Spezifikation
Spritzenfilter | |
NucleoBond Finalizer Groß Plus | |
NucleoBond Finalizer Groß Plus |
Anionenaustausch-Chromatographie | |
20 | |
2 bis 50kbp |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol, potassium chloride, sodiumhydroxide, dodecyl sulphate, sodium salt, RNase, ethanol