Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 17,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760052.30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Octadecyl | |
Octadecyl | |
1 ml/min | |
Hydrophob | |
250 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
110 Å | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC-EC-Säule |
Analytische Trennsäule | |
3 mm | |
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen | |
Ja | |
600 bar (8700 psi) | |
Sphärisch | |
1 bis 9 | |
0,9 ml/g | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
17,50% | |
Ja | |
Edelstahl |