Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C8 ec HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 10,50%; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 760060.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12458327
  • 515.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Octyl
Octyl
1 ml/min
Hydrophob
125 mm
Acetonitril/Wasser
3 μm
110 Å
Je 1
340 m²/g
Gehäuse L7
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
HPLC-EC-Säule
Analytische Trennsäule
4 mm
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen
Ja
600 bar (8700 psi)
Sphärisch
1 bis 9
0,9 ml/g
Acetonitril/Wasser
60 °C
Gehäuse C8
10,50%
Ja
Edelstahl
Analytische HPLC