Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 17,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 760002.30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12448307
  • 430.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Silika
Monomeres Octadecyl
HPLC
600 bar (8700 psi)
5 μm
110 Å
Acetonitril/Wasser
60 °C
Gehäuse C18
17,50%
Ja
HPLC-Analysesäule
Analytische Trennsäule
3 mm
250 mm
Acetonitril/Wasser
1 bis 9
Je 1
340 m²/g
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase