Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 ec VariPerp HPLC-Säule
Säulenformat: Präparative Säule; Kohlenstofflast: 17,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
510.00 € - 820.00 €
Spezifikation
Säulenformat | Präparativsäule |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
Zur Verwendung mit | Basische, neutrale oder saure Arzneimittel, derivatisierte Aminosäuren, Pestizide, fettlösliche Vitamine, Aldehyde und Ketone, phenolische Verbindungen |
Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
Partikelgröße | 5 μm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12479896
|
Macherey-Nagel™
762029.100 |
125 mm |
820.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12408597
|
Macherey-Nagel™
762003.100 |
50 mm |
510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Präparativsäule | |
Basische, neutrale oder saure Arzneimittel, derivatisierte Aminosäuren, Pestizide, fettlösliche Vitamine, Aldehyde und Ketone, phenolische Verbindungen | |
5 μm | |
110 Å | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
17,50% | |
Ja | |
VariPerp HPLC-Säule |
10 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
1 bis 9 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |