Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 ec VariPerp HPLC-Säule
Säulenformat: Präparative Säule; Kohlenstofflast: 17,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 762003.100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12408597
  • 510.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Präparativsäule
Basische, neutrale oder saure Arzneimittel, derivatisierte Aminosäuren, Pestizide, fettlösliche Vitamine, Aldehyde und Ketone, phenolische Verbindungen
5800 psi (400 bar)
1 bis 9
340 m²/g
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
10 mm
50 mm
5 μm
110 Å
60 °C
Gehäuse C18
17,50%
Ja
VariPerp HPLC-Säule