Learn More
Macherey-Nagel™ HPLC-Vorsäule EC 4/3 NUCLEODUR C18 Gravity, 5 μm Länge: 4 mm,
Marke: Macherey-Nagel™ 761903.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
18% | |
4 mm | |
EC Vorsäule | |
NUCLEODUR™ C18 Gravity | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
Für LC/MS und HPLC bei extremen pH-Werten | |
Kugelförmig | |
Ja |
5 μm | |
110 Å | |
3 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
HPLC | |
Nein | |
Gehäuse L1 |