Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis EC-Säule für die analytische HPLC
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 20 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Sterische Selektivität
520.00 € - 735.00 €
Spezifikation
Säulenchemie | Silika |
---|---|
Säulenformat | Analytische Trennsäule |
Quervernetzt | Polymeres Octadecyl |
Zur Verwendung mit | HPLC |
Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12468447
|
Macherey-Nagel™
760412.20 |
2 mm | 125 mm |
600.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12408457
|
Macherey-Nagel™
760413.20 |
2 mm | 150 mm |
600.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12478447
|
Macherey-Nagel™
760412.30 |
3 mm | 125 mm |
610.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12448457
|
Macherey-Nagel™
760414.20 |
2 mm | 250 mm |
700.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12418457
|
Macherey-Nagel™
760413.30 |
3 mm | 150 mm |
610.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12428447
|
Macherey-Nagel™
760410.20 |
2 mm | 50 mm |
520.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12438447
|
Macherey-Nagel™
760410.30 |
3 mm | 50 mm |
520.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12478457
|
Macherey-Nagel™
760415.46 |
4,6 mm | 100 mm |
670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12498447
|
Macherey-Nagel™
760412.46 |
4,6 mm | 125 mm |
670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12438457
|
Macherey-Nagel™
760413.46 |
4,6 mm | 150 mm |
670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12468457
|
Macherey-Nagel™
760414.46 |
4,6 mm | 250 mm |
735.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12767830
|
Macherey-Nagel™
760416.46 |
4,6 mm | 75 mm |
570.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12458447
|
Macherey-Nagel™
760410.46 |
4,6 mm | 50 mm |
570.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10406964
|
Macherey-Nagel™
760414.40 |
4 mm | 250 mm |
695.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12428457
|
Macherey-Nagel™
760413.40 |
4 mm | 150 mm |
610.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12448447
|
Macherey-Nagel™
760410.40 |
4 mm | 50 mm |
520.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Especificaciones
Silika | |
Polymeres Octadecyl | |
Acetonitril/Wasser | |
1 bis 10 | |
Je 1 | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Sterische Selektivität | |
HPLC-Analysesäule |
Analytische Trennsäule | |
HPLC | |
5 μm | |
110 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
C18 Isis | |
20% | |
Ja |