Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760402.46
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Polymeres Octadecyl | |
Polymeres Octadecyl | |
1 ml/min | |
125 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
110 Å | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Sterische Selektivität | |
Umkehrphase | |
HPLC-EC-Säule |
Analytische Trennsäule | |
4,6 mm | |
Für Steroide, (o,p,m-) substituierte Aromaten, fettlösliche Vitaminanwendung | |
600 bar (8700 psi) | |
Sphärisch | |
1 bis 10 | |
0,9 ml/g | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
C18 Isis | |
20% | |
Ja | |
Edelstahl |