Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity EC-Säule für die analytische HPLC
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 760753.20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12428507
Menge Preis
1 593.00 € / 1 Stück
5 562.64 € / 1 Stück
Verfügbar ab
23-07-2021
Spezifikation
Reversed Phase
Silica
Reversed Phase
HPLC-Analysesäule
Analytical Column
2 mm
250 mm
Acetonitrile/water
1 to 11
1 Ea.
340 m²/g
L7
Yes
11%
HPLC
Silica
Monomeric octyl
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
C8 Gravity