Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke:  Macherey-Nagel™ 761754.30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12448587
  • 180.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
23-07-2021
Spezifikation
11%
Octyl
Ideal for method development
Acetonitrile/Water
Spherical
Acetonitrile/Water
HPLC
L7
8 mm
Guard Column
Yes
No
Silica
110Å
NUCLEODUR™ C8 Gravity
CC Guard Column
3 mm
5 µm