Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC CC-Vorsäulen für die HPLC
212.00 €
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 7% |
---|---|
pH | 2 bis 8,5 |
Länge (metrisch) | 8 mm |
Porengröße | 110 Å |
Typ | CC-Vorsäule |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12625999
|
Macherey-Nagel™
761590.30 |
3 mm | 5 μm |
212.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10269134
|
Macherey-Nagel™
761580.30 |
3 mm | 3 μm |
212.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12408587
|
Macherey-Nagel™
761580.40 |
4 mm | 3 μm |
212.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12418587
|
Macherey-Nagel™
761590.40 |
4 mm | 5 μm |
212.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
7% | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC |
2 bis 8,5 | |
110 Å | |
NUCLEODUR™ HILIC | |
Acetonitril/Wasser | |
Ammonium/Sulfonsäure | |
Analytische und präparative Anwendungen sowie LC/MS | |
Sphärisch |