Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2-RP CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 761035.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
2,5% | |
3 μm | |
100 Å | |
4 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Ja | |
Gehäuse L8 |
2 bis 8 | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
NUCLEODUR™ NH2-RP | |
Acetonitril/Wasser | |
Aminopropyl | |
Polare Verbindungen unter RP-Bedingungen und Kohlenwasserstoffe unter NP-Bedingungen | |
Sphärisch | |
Nein |